Maatkolven, Klasse A, blauwe graduatie, BLAUBRAND®
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2.37263 2.37264 2.37265 2.37266 2.37288 2.37289 2.37262 2.37294 2.37261 2.37260 2.37259 2.37258 2.37256 2.37257
BRND2.37263EA 74.1 EUR
BRND2.37263 BRND2.37264 BRND2.37265 BRND2.37266 BRND2.37288 BRND2.37289 BRND2.37262 BRND2.37294 BRND2.37261 BRND2.37260 BRND2.37259 BRND2.37258 BRND2.37256 BRND2.37257
Maatkolven, Klasse A, blauwe graduatie, BLAUBRAND®
Kolven Maatkolven
Borosilicaatglas 3.3, met glazen stop.
  • Gekalibreerd om (TC, In) te bevatten
  • Merktekens en opschriften in hoog contrast blauw email
  • DE-M-markering
  • Totale bestelling van een batch, bijgeleverd zit een batch-certificaat
*Brede hals.
Certificaten: DIN EN ISO 1042.
Bestelinformatie: Geleverd met een batch-certificaat. Maatkolven zijn ook beschikbaar op aanvraag met een individueel certificaat, een USP individueel certificaat of een DAkkS kalibratiecertificaat.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable