Volumetrische kolven, trapeziumvorm, klasse A, blauwe schaalverdeling, BLAUBRAND®
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
936403 936404 936407 936406
BRND936403EA 48.3 EUR
BRND936403 BRND936404 BRND936407 BRND936406
Volumetrische kolven, trapeziumvorm, klasse A, blauwe schaalverdeling, BLAUBRAND®
Kolven Maatkolven
Borosilicaatglas 3,3 met PP-stop of glazen stop.
  • Gejusteerd op (TC, In)
  • Markeringen en opschriften in contrastrijke blauwe emaillekleur
  • DE-M markering
  • Geleverd met individueel certificaat
Brede hals
Certificaten: DIN EN ISO 1042