E.Z.N.A.® MicroElute Total RNA-kit
Leverancier: OMEGA BIO-TEK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
R6831-00 R6831-02
R6831-00EA 34.8 EUR
R6831-00 R6831-02
E.Z.N.A.® MicroElute Total RNA-kit
Reagentia voor nucleïnezuren Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
De E.Z.N.A.® MicroElute Total RNA-kit biedt een snelle en eenvoudige methode voor het isoleren van maximaal 50 µg totaal RNA uit kleine hoeveelheden gekweekte eucaryotische celweefsels, zoals met laser ontlede monsters (LDS) of fijnenaaldaspiraten (FNA). Normaal gesproken kunnen er tot 5×10⁵ eucaryotische cellen of 5 mg weefsel worden gebruikt in één experiment, afhankelijk van het gebruikte weefseltype. Met deze set kunnen binnen 30 minuten één of meerdere monsters worden verwerkt. Fenol-/chloroformextracties en tijdrovende stappen zoals ultracentrifugering van CsCl-gradiënten en bezinking met isopropanol of LiCl zijn niet nodig. Gezuiverd RNA kan worden geëlueerd met 10 tot 15 µl nucleasevrij water. Gezuiverd RNA is klaar voor de meeste vervolgtoepassingen zoals RT-PCR, northern blotting, poly A+-zuivering, nucleasebescherming en in-vitro omzetting.