Geleidbaarheidsmeters, draagbaar, Seven2Go™ S3 / S7 Pro
Leverancier: Mettler - Toledo
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30207873 30207956 30207963 30207962 30207961 30207957 30207955 30207954
662-1843EA 1445 EUR
662-1843 662-1841 662-1855 662-1854 662-1853 662-1842 662-1840 662-1839
Geleidbaarheidsmeters, draagbaar, Seven2Go™ S3 / S7 Pro
Elektrochemische meters Geleidbaarheidsmeters
These robust meters provide durability and one-handed operation, making them ideally suited for mobile applications in the laboratory, at-line or outdoors. Thanks to their IP 67 protection and drop test resistance, the devices are able to withstand harsh and demanding environments.
  • Nieuw intuïtief menu voor gegarandeerd gebruiksgemak
  • T-Pad met slimme knopopstelling maakt eenvoudig en snel navigeren mogelijk
  • Instrument herkent InLab ISM-sensoren automatisch en slaat de sensor-ID, het serienummer en de meest recente kalibratiegegevens op
  • Lineaire
More Product Information
Order Now
Specificaties
Model S7 S3
Environmentally Preferable
Geleidbaarheidsbereik 0,01 µS/cm - 1000 mS/cm 0,01 µS/cm - 500 mS/cm
Geleidbaarheidsresolutie 0,01 0,01 / 1
Geleidbaarheid nauwkeurigheid ±0,5% ±0,5%
Geleidbaarheid referentietemperatuur 20/25 °C 20/25 °C
Weerstand - bereik 0,00 - 100,0 MΩ/cm 0,00 - 100,0 MΩ/cm
Weerstandsresolutie 0,01 / 0,1 0,01 / 0,1
Weerstand - nauwkeurigheid ±0,5% ±0,5%
Zoutgehalte - bereik 0,00 - 42 ppt 0,00 - 42 ppt
Zoutgehalte - resolutie 0,01 / 0,1 0,01 / 0,1
Zoutgehalte - nauwkeurigheid ±0,5% ±0,5%
TDS - bereik 0,01 mg/l - 600 g/l 0,01 mg/l - 300 g/l
TDS - resolutie 0,01 / 1 0,01 / 1
TDS - nauwkeurigheid ±0,5% ±0,5%
Temperatuurbereik –5...+105 °C –5...+105 °C
Temperatuurresolutie 0,1 °C 0,1 °C
Temperatuurnauwkeurigheid ±0,1 °C ±0,2 °C
Conformiteit IP 67 IP 67
b×d×h 222×70×35 mm 222×70×35 mm
Gewicht 0,29 kg 0,27 kg