In-line pakkingfilters, Gasketgard®
Leverancier: ENTEGRIS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
WGPM0GGG2 WGPM0GGT2 WGPM0GGT4
ENTEWGPM0GGG2EA 0 EUR
ENTEWGPM0GGG2 ENTEWGPM0GGT2 ENTEWGPM0GGT4
In-line pakkingfilters, Gasketgard®
Filters Lijnfilters
These are compact, all-metal filters that fit in place of standard ¹/₄", ³/₈" and ¹/₂" VCR® gaskets in gas distribution systems. They protect sensitive gas components, such as mass flow controllers, regulators and valves from particle damage in applications up to 400 °C.
  • Ideaal voor hogedruk en hoge temperatuur toepassingen
  • Geproduceerd in een ISO-gesertifieerde faciliteit
Filter en pakking: Gesinterde 316L roestvrij stalen filter media gelast aan de 316L roestvrij stalen pakking; retainer: 316L roestvrij staal.
Partikelretentie: >95%More Product Information