Autoclaveerbare systeembox EasyMop GMP en MopJump-System:
De nieuw ontwikkelde 'EasyMop GMP' systeembox zorgt voor naleving van de regelgeving omtrent het reinigen en desinfecteren van cleanrooms en biedt enorme voordelen wat betreft de toepassing ervan.
- Alle montage-onderdelen voor het gebruik in farmaceutische cleanrooms zijn gecertificeerd
- Alle metingen worden nauwkeurig aangepast aan het beoogde gebruik
- Het 'MopJump' systeem met verplaatsingsgebied is geschikt voor een gemakkelijke impregnatie van de kop van de mop en voor oppakken zonder contactmoment
- De systembox is goed afgesloten dankzij de drievoudige afdichting
- Systembox is geschikt voor 10 moppen die 100 m² aan vloer kunnen reinigen en desinfecteren
- De mopkoppen kunnen in de systembox worden geautoclaveerd
- Dankzij de speciale constructie kunnen de moppen naar de cleanroom worden gedragen
- De systembox kan ook worden gebruikt als een standalone-oplossing (ideale oplossing voor kleine cleanrooms) of met een trolley (neem contact op met Avantor voor meer informatie)
Mopp King GMP:
Toepassingen: het reinigen en desinfecteren van GMP-gebieden, maximaal 50 ontsmettingscycli. "King GMP" is gemaakt van speciaal garen, is met name geschikt voor cleanrooms en biedt maximale efficiëntie door de microvezels. Deze mop is speciaal ontwikkeld voor de impregnatiemethode.
Veilig desinfecteren dankzij gelijkmatig bevochtigen, de mop is wasbaar, herbruikbaar en autoclaveerbaar
Kan ook worden gebruikt voor de traditionele reinigingsmethode met platte wringer
Ook leverbaar met barcode en etiket (neem contact op met Avantor voor meer informatie)
Thermische stabiliteit: smeltpunt van 250 naar 260 °C
Absorptiecapaciteit: 3 ml/g
Vezelweerstand (breeksterkte): 14,0 kg
Elasticiteit: 57,5%
Materiaalcompatibiliteit getest met de volgende producten: Voer steriel concentraat OXY uit, voer klassiek concentraat OXY uit, Surfanios IP steriel, voer steriel concentraat QB uit, voer klassiek concentraat Q-Plus uit, voer klassiek concentraat QB uit, Buraton 10F, voer geavanceerd concentraat QB uit.