VWR® Traceable®, Digitale thermohygrometer met dauwpunt
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® Traceable®
620-2277EA 75.1 EUR
620-2277
VWR® Traceable®, Digitale thermohygrometer met dauwpunt
Hygrometers Digitale thermo-hygrometers
Handige drievoudige meter met 'altijd aan'-functie voor het continu monitoren van de omstandigheden. Het geluids- en LED-alarm kan worden ingesteld om te worden geactiveerd bij drie verschillende vochtigheidsmetingen (55%, 60% of 65%). De sensoren leveren responstijden in minder dan 30 seconden.
  • Groot, helder scherm update één keer per seconde
  • Weergeeft tegelijkertijd de drie huidige metingen
  • Minimum- en maximumgeheugen voor relatieve vochtigheid (RV), dauwpunt en temperatuur
Certificaten: Traceerbaar naar NIST-normen. Kalibratie in overeenstemming met ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 en 9001.
Leveringsinformatie: Geleverd met beugel voor wandmontage, batterijen en Traceable® kalibratiecertificaat.