Stikstof spuitpistool
Leverancier: ENTEGRIS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
421-42-11 421-42-21 421-42-31
ENTE421-42-11EA 0 EUR
ENTE421-42-11 ENTE421-42-21 ENTE421-42-31
Stikstof spuitpistool
Spuitpistolen
Duurzame en betrouwbare PFA stikstofspuitpistolen met 0,5 µm PTFE-membraan voor gebruik in zeer zuivere en corrosieve chemische toepassingen.
  • Dankzij het geïntegreerde filter kan lucht worden gefilterd voordat stikstof wordt afgegeven
  • Geventileerde dop/mondstuk voldoet aan OSHA veiligheidsspecificaties
  • PFA-constructie maakt gebruik in zeer zuivere en corrosieve toepassingen mogelijk
  • Gekleurde doppen maken visuele chemische differentiatie in één oogopslag mogelijk
Stikstof dopsel/overloopventiel zorgt ervoor dat de druk niet opgebouwd wordt als deMore Product Information