Wafer carriers, for 100 mm (4") wafer handling, 72/182 and 190 series
Leverancier: ENTEGRIS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A72-40MB-0215 A18239MLB-0215 PA7240MB-61C02 A182-39M-0215 PA18239MLB61C2 A190-40M-0215 PA18239M-61C02 PA72-40MB-0603 PA182-39M-0603 A182-39MU-0215 A7239M060215 PA18239MLC0603 PA18239MLC61C0
216-1632EA 0 EUR
216-1632 ENTEA18239MLB-0215 216-1697 216-1571 216-1674 216-1574 ENTEPA18239M-61C02 ENTEPA72-40MB-0603 ENTEPA182-39M-0603 ENTEA182-39MU-0215 216-1631 ENTEPA18239MLC0603 ENTEPA18239MLC61C0
Wafer carriers, for 100 mm (4") wafer handling, 72/182 and 190 series
Wafertransportsystemen Wafer dragers
Deze 100 mm wafer carriers werden ontworpen voor een optimale prestatie in geautomatiseerde handelingen of voor het verwerken van LCD's en andere kleine toestellen.
72 serie
"Originele lineaire wafer carrier
Wash openings
"H" bar uitrustingsinterface
Pinnen en gaten op de top rail
Beide steunmuren hebben flenzen die tot aan de bodem van de uirekken carrier
182 serie
Open stijl van de zijwand met wrap-around was-slots
Het beschermende ontwerp van de zijwand beschermt tegen schade door operator contact.
190 serie
Optimale prestatie in centrifugale verwerkingstoepassingen
Lage omtrek, openMore Product Information