Deeltjesfiltrerende halfgelaatsmaskers
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1013205 1013203 1013204 1032501
DALL1013205EA 0 EUR
DALL1013205 DALL1013203 DALL1013204 DALL1032501
Deeltjesfiltrerende halfgelaatsmaskers
Ademhalingsmaskers Wegwerpmaskers Stofmaskers
Ultralichte, FFP-halfgelaatsmaskers voor eenmalig gebruik met elastische bandjes. Ideaal voor bescherming tegen stoffen, mist en rook.
  • Voorgevormde bovenkant (geen neusbrug) voor een snelle en gemakkelijke afstelling
  • Groot binnenvolume om beklemming op het gezicht te vermijden en de communicatie te vergemakkelijken
  • Uiterst zachte binnenkant om een zacht en aangenaam contact met de huid te garanderen en de luchtdoorlatendheid te verbeteren
  • Soepele en bestendige Twin-elastiekjes, vastgemaakt aan de oorflapjes om het risico op irritatie en lekken in het