Prep verpakkingen met smalle poriën, J.T. Baker® BAKERBOND®
Leverancier: AvantorTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Verpakkingsmaterialen voor lage-drukvoorbereiding en flashchromatografie. Chemisch stabiel van pH 2 tot 8,5. Ze worden niet beschadigd door het gebruik van reinigingsmiddelen en antimicrobiële middelen zoals natriumazide, verdunde waterige oplossingen van trifluoroazijnzuur en azijnzuur, organische oplosmiddelen zoals methanol en acetonitril, en geconcentreerde waterige oplossingen van zouten en ureum. De verpakkingen zijn voorzien van onregelmatig gevormde deeltjes.