Monsterconcentratoren, Reacti Vap™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TS-18825 TS-18826
HYPETS-18825EA 1180 EUR
HYPETS-18825 HYPETS-18826
Monsterconcentratoren, Reacti Vap™
Blokverwarmers Monsterconcentrators
Reacti-Vap verdampers (9 poorten)
Deze verdampers zijn nauwkeurig gefabriceerde gasspuitstukken. Ze zorgen voor simpele, efficiënte verdamping door een gelijktijdige of afzonderlijke toevoer van niet-reactief gas onder druk aan monsters. Ze zijn gemakkelijk aan te sluiten op Reacti-Therm™ modules uit één blok.
Reacti-Vap III verdampers (27 poorten)
Deze verdampers verdrievoudigen het aantal monsters dat verdampt moet worden. Negen naalden kunnen bevestigd worden aan elk van de drie individueel gereguleerde kamers. Ze zijn eenvoudig te verbinden met de Reacti-Therm™ III modules.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable