Readybag® Granulated Media for Salmonella and Listeria Control
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.02449.0060 1.00908.0001 1.01865.0001
1.02449.0060EA 650 EUR
1.02449.0060 1.00908.0001 1.01865.0001
Readybag® Granulated Media for Salmonella and Listeria Control
Media voor microbiologie Geprepareerde media voor microbiologie
ReadyBag® gammabestraalde en vooraf gewogen media in korrelvorm in zakken voor snelle, flexibele en eenvoudige detectie van pathogenen. ReadyBag®-mediazakken versnellen en vereenvoudigen de detectie van pathogenen in voedsel: Alle mediavoorbereidingsstappen zijn uitgesloten van de werkstroom. Voordat er incubatie plaatsvindt moet er slechts steriel water worden toegevoegd. De ReadyBag®-serie omvat Salmonella (gebufferd peptonwater) en Listeria (Half-Fraser-bouillon).
  • Wegen niet nodig
  • Geen autoclaveren
  • Geen verwerking van supplementen
  • Geen extra laboratoriumruimte of apparatuur nodig
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable