Cleanroom briefpapier, TexBond® 22
Leverancier: Texwipe
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TX5611 TX5619 TX5623 TX5624 TX5628 TX5629
818-0262EA 26.5 EUR
818-0262 818-0263 818-0264 818-0265 818-0266 818-0267
Cleanroom briefpapier, TexBond® 22
Papier
Middelzwaar cellulose papier geïmpregneerd met synthetische latex vermindert aanzienlijk de deeltjesvorming gerelateerd aan standaardpapier. Dit papier is beschikbaar in DIN A4 en A3-formaat. Er kan op worden geschreven en mee worden geprint/gekopieerd met alle gangbare kantoormaterialen.
  • Uitstekende vasthouding van inkt en toners
  • Lage afgifte van deeltjes en ionen
  • Met latex geïmpregneerd voor optimale zuiverheid en gladheid
  • Minimale statische lading voorkomt dat de pagina's aan elkaar kleven
  • Steriliseerbaar
  • Gewicht: 75 g/m²