Chemisch bestendige handschoenen, UltraNeo 340
Leverancier: MAPA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
34340010 34340018 34340019
MAPA34340010EA 10.8 EUR
MAPA34340010 MAPA34340018 MAPA34340019
Chemisch bestendige handschoenen, UltraNeo 340
Handschoenen
Deze industriële handschoenen gemaakt van neopreen/latex zijn voorzien van een textielvoering voor extra comfort.
  • Suitable for long-term wear
  • Great dexterity, due to the gloves reduced thickness
  • Scalloped cuff
  • Smooth exterior finish
Ideaal voor gebruik in de automobiel/mechanische industrie, voor de vervaardiging van batterijen, pompen en compressoren, de behandeling van hout, industriële reiniging, en voor het hanteren en transporteren van chemicaliën.
Thickness: 1,15 mm
Colour: Black
EN 374 (CKL), EN 388 (3121), EN 407 (X1XXXX), Cat. III; AQL 1,5
Certificaten: EN ISO 374-1 Type A (CLMNST), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2121X), EN 407 (X1XXXX), Cat. III