SPE-kolommen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ narc™-1 en narc™-2
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
7225-04EA 0 EUR
7225-04 7221-03
SPE-kolommen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ narc™-1 en narc™-2
Kolommen voor chromatografie
Standaard ultraschone PP SPE-kolommen worden gebruikt voor monsters van 0,2 tot 10 ml wanneer standaard snelheid, terugwinning en eindconcentratie nodig zijn. Deze kolommen zijn ideaal voor het scheiden van geneesmiddelen en kleine moleculen. Kolommen zijn vacuümverpakt om de werking van het sorptiemiddel te behouden. De geoptimaliseerde rond-gerande buizen zijn gemaakt van ultrazuivere polymeren. De buizen passen op de meeste processors en rekken.
  • Op silicabasis
  • Extractie van verbindingen uit volumes van monsteroplossingen variërend van een paar honderd µ