Kwalitatief filterpapier, klasse 230, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5230-090 5230-110 5230-125 5230-150 5230-185 5230-240 5230-250 5230-500 5230-400 5230-330 5230-200
515-2837EA 6.7 EUR
515-2837 515-2838 515-2839 515-2840 515-2841 515-2842 WHAT5230-250 WHAT5230-500 WHAT5230-400 WHAT5230-330 WHAT5230-200
Kwalitatief filterpapier, klasse 230, Whatman™
Filters Filterpapier Kwalitatief filterpapier
Een algemeen kwalitatief filter met crêpe oppervlak. Op grote schaal gebruikt in industriële laboratoria en studentenlaboratoria voor routinematige filtratie.
  • Houdt grove deeltjes vast
  • Hoge snelheid en laadvermogen
  • Sterk, dik filter
Het filter is nat versterkt met een kleine hoeveelheid chemisch stabiele hars om de levensduur van het filter te verlengen en de hantering te verbeteren. Normale kwalitatieve toepassingen zullen geen significante onzuiverheden in het filtraat introduceren. Het wordt echter niet aanbevolen voor Kjeldahl-stikstofanalyse.