Kwalitatief filterpapier, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5201-090 5201-110 5201-150 5201-185 5201-240 5201-320 5201-940 5201-330 5201-935 5201-911
515-2818EA 6 EUR
515-2818 515-2819 515-2821 515-2822 WHAT5201-240 515-2824 WHAT5201-940 WHAT5201-330 WHAT5201-935 WHAT5201-911
Kwalitatief filterpapier, Whatman™
Filters Filterpapier Kwalitatief filterpapier
Een algemene kwalitatieve filter voor minder kritische routineanalyse. Op grote schaal gebruikt in industriële laboratoria en studenten laboratoria voor routinematige filtratie.
  • Behoudt middel-fijne neerslagen
  • Relatief lage filtratiesnelheid
  • Glad oppervlak en dichte textuur
  • Voor algemene kwalitatieve analyse
Het filter is nat versterkt met een kleine hoeveelheid chemisch stabiele hars om de levensduur van het filter te verlengen en de hantering te verbeteren. Normale kwalitatieve toepassingen zullen geen significante onzuiverheden in het filtraat introduceren. Het wordt echter niet aanbevolen voor Kjeldahl-stikstofanalyse.