VWR®, Testzeven, 350×60 mm
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
510-3338EA 313 EUR
510-3338 510-3339 510-3340 510-3341 510-3342 510-3343 510-3349 510-3344 510-3345 510-3346 510-3347 510-3348 510-3350 510-3351 510-3352 510-3353 510-3354 510-3355 510-3357 510-3358 510-3359 510-3360 510-3361 510-3362 510-3363 510-3364 510-3356 510-3365 510-3366 510-3367 510-3368 510-3369 510-3370 510-3371 510-3372 510-3373 510-3374 510-3375 510-3376 510-3377 510-3378 510-3379 510-3380 510-3381 510-3382 510-3383 510-3384 510-3385 510-3386 510-3387 510-3388 510-3389 510-3390 510-3391 510-3392 510-3393 510-3394 510-3395 510-3396 510-3397 510-3398 510-3399 510-3400 510-3401 510-3402 510-3403 510-3404 510-3405 510-3406 510-3407 510-3408 510-3409 510-3410 510-3411 510-3412 510-3413 510-3414 510-3415 510-3416 510-3417 510-3418 510-3419 510-3420 510-3421 510-3422 510-3423 510-3424 510-3425 510-3426 510-3427 510-3428 510-3429
VWR®, Testzeven, 350×60 mm
Zeven Testzeven
Frame: Roestvrij staal; geweven draaddoek: Roestvrij staal, ISO 3310, ASTM E11, BS 410, AFNOR.
Optioneel: Keuringscertificaat van kalibratie 3,1 volgens DIN EN 10204 met meetresultaten van een specifieke test.
Zeven en accessoires van andere afmetingen zijn op aanvraag leverbaar.
Voor een volledig overzicht kunt u terecht op www.vwr.com.
Alle zeven worden geleverd met serienummer en een certificaat van overeenstemming met de order 2,1 volgens DIN EN 10204. Verdere certificaten en kalibratiediensten zijn beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke Avantor-More Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable