Vinyl handschoenen, Semperguard®
Leverancier: SEMPERIT TECHN PROD
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
815780033 815780035 815780037 815780039
SEMP815780033EA 14.4 EUR
SEMP815780033 SEMP815780035 SEMP815780037 SEMP815780039
Vinyl handschoenen, Semperguard®
Handschoenen
Deze ambidexter handschoenen zijn geschikt voor gebruik in medische omgevingen en ook in laboratoria en bij voedseltoepassingen. Let op: Vinyl handschoenen zijn niet geschikt voor de hantering van vet voedsel.
  • Niet-steriel, poedervrij, gladde afwerking
  • Rolranden om de handschoenen eenvoudig aan te trekken
  • Vrij van DOP (DEHP, diëthylhexylftalaat)
  • Uitstekend draagcomfort
  • Bijzonder huidvriendelijk en vrij van latexproteïnen en versnellers: Ideaal voor gebruikers met een latexallergie
Length: 240 mm
Thickness: 0,10 mm (cuff); 0,15 mm (palm); 0,11 mm (finger)
Colour: Transparent
EN 455, EN 374; Cat. I; AQL 1,5 Food contact approved (non fatty food)
Certificaten: EN 455, EN 374; Cat. I; AQL 1,5
Goedgekeurd voor voedselcontact (behalve onvet voedsel)