Genomic DNA isolation from tissue, Axygen® AxyPrep™ Mag
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MAG-T-GDNA-M MAG-T-GDNA-S
AXYGMAG-T-GDNA-MEA 1060 EUR
AXYGMAG-T-GDNA-M AXYGMAG-T-GDNA-S
Genomic DNA isolation from tissue, Axygen® AxyPrep™ Mag
Reagentia voor nucleïnezuren Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
De AxyPrep™ Mag Tissue gDNA Kit gebruikt een technologie op basis van magnetische beads om genomisch DNA van knaagdierstaartweefsels te isoleren. DNA van andere weefseltypes kunnen met dit protocol geëxtraheerd worden, maar optimalisatie kan nodig zijn.
Het protocol bestaat uit drie eenvoudige stappen om doeltreffend cellulaire verontreiniging uit gDNA te verwijderen. De eerste stap omvat het lyseren van weefselmonster met een lysisbuffermengsel van DDT en proteïnase K. Daarna wordt het DNA gebonden met de paramagnetische beads en gescheiden van de oplossing. Cellulaire verontreinigingen zoals eiwitten en afval worden dan weggewassen en het DNA wordt eenvoudig op de beads geëlueerd voor gebruik in downstream toepassingen. Het AxyPrep™ Mag Tissue-Blood genomisch DNA is aanpasbaar aan verschillende commercieel beschikbare geautomatiseerde platformen en kunnen uitgevoerd worden in formaat voor één buis of 96-wells.