Turbiditeitssensor voor MultiLine® IDS-meters, VisoTurb® 900-P
Leverancier: WTW
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
600700
705-0917EA 1729 EUR
705-0917
Turbiditeitssensor voor MultiLine® IDS-meters, VisoTurb® 900-P
Elektroden Andere elektroden
VisoTurb® 900-P is een IR-turbiditeitssensor voor toepassingen waar de turbiditeit onmiddellijk gemeten kan worden in het monster. Het toepassingsgebied bevat metingen in oppervlaktewater, pomptesten en afvalwater van waterzuiveringsinstallaties en andere plaatsmetingen.
  • Robuust en betrouwbaar met exclusieve corrosiebestendige titanium behuizing, waterdicht en drukbestendig tot 10 bar
  • Werkt met alle Multiline® IDS draagbare meters, ook in combinatie met aanvullende IDS-sensoren (2- en 3-kanaalsmeters)
  • Draadloos gebruik mogelijk: Werkt met IR voor
More Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable