Gelladingskleurstoffen, Glow™
Leverancier: G Bioscienes
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
786-100
786-101
786-102
786-103
786-104
786-105
786-106
786-107
786-100EA
98.3
EUR
786-100
786-101
786-102
786-103
786-104
786-105
786-106
786-107
Gelladingskleurstoffen, Glow™
Kleurstoffen
Kleuringen voor elektroforese
Deze voorgemengde en gebruiksklare gelkleurstoffen zijn ontworpen om het gebruik van ethidiumbromide te minimaliseren. Glow-kleurstoffen zorgen voor intense DNA/RNA-banden met weinig achtergrond of bandvervorming op elk type agarose- of acrylamidegel.
- Kleurstoffen voor DNA zijn op Ficoll® gebaseerd
- Glow-loading kleurstoffen bevatten al ethidiumbromide
- Beide RNA-laadkleurstoffen zijn op formamide gebaseerd
- Glow RNA voor snelle screenings van RNA-preparaten
Specifiek geformuleerd voor nucleïnezuurelektroforese.