Flessen, brede hals, met schroefdraad, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1160100 1160200 1160110 1160220
SCOT1160100EA 1030 EUR
SCOT1160100 SCOT1160200 SCOT1160110 SCOT1160220
Flessen, brede hals, met schroefdraad, DURAN®
Flessen Glazen flessen
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder, zonder schroefdop en uitgietring.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Hoge temperatuurbestendigheid
  • Relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurverandering door de minimale thermische uitzetting
These larger sized bottles/carboys are ideal for bulk storage and handling of both liquid and solid intermediates and final formulations.