Latex handschoenen, Veniclean 1340
Leverancier: DELTA PLUS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
V1340/6-7 V1340/7-8 V1340/8-9
DELPV1340/6-7EA 15.8 EUR
DELPV1340/6-7 DELPV1340/7-8 DELPV1340/8-9
Latex handschoenen, Veniclean 1340
Handschoenen
Deze waterdichte handschoenen voor eenmalig gebruik bieden gelimiteerde bescherming tegen spatten van chemicaliën.
  • Niet-steriel, poedervrij
  • Hoge beweeglijkheid: Geschikt voor precisiewerk
  • Compatibel met alle voedselsoorten
  • Ambidexter
Ideaal voor gebruik in laboratoria, ziekenhuizen, schoonheidssalons, zorginstellingen en in de farmaceutische industrie.
Certificaten: EN 455-1/2/3, EN ISO 374-1 Type C (KT), EN ISO 374-5 VIRUS; AQL 1,5
Goedgekeurd voor voedselcontact