Plasmid purification kit, Axygen® AxyPrep™ Mag
Leverancier: CorningTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
AxyPrep™ Mag Plasmid Purification Kit gebruikt een technologie op basis van magnetische beads voor high throughput opzuivering van plasmide-DNA uit E.coli cellen. De AxyPrep™ Mag kit kan ook gebruikt worden met constructen op basis van fosmide en BAC-vector gaande van 5 tot 150 Kb. Het systeem bestaat uit stappen van celpelletering, resuspensie, lyse, neutralisatie, DNA-binding, wassen met ethanol en plasmide-elutie. Het protocol is geschikt voor automatisering.