Spectrofotometers UV/Vis, DR6000
Leverancier: Hach
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
LPV4419900011 LPV4419900002 LPV4419900001
705-0913EA 15220 EUR
705-0913 705-1161 705-1160
Spectrofotometers UV/Vis, DR6000
Spectrofotometers en fotometers UV/Vis spectrofotometers
UV/Vis-spectrofotometers met radiofrequentie (RFID) technologie voor golflengtescans met hoge snelheid over het UV- en zichtbare spectrum.
  • Betere laboratoriumprestaties dankzij de 240 beschikbare methoden
  • Transmissie (%), absorptie en concentratie, scannen
  • RFID-technologie voor traceerbaarheid van monsters
  • Geoptimaliseerd gegevensbeheer en betrouwbare resultaten
  • Belangrijke methoden waaronder DCO, chloor, nitraten en ammoniak zijn mogelijk
  • Hoogwaardige reagentia geformuleerd voor uitstekende prestaties en resultaten
  • Software Quality Assurance (SQA) voor planning, documentatie en evaluatie
Sommige toepassingen zijn geschikt voor enzymologie en colorimetrie, en bieden nieuwe mogelijkheden zoals drinkwater- en brouwerij-analyses.
Voor een lijst van populaire testkits voor het DR6000-apparaat, gelieve bij het tabblad COMPLEMENTAIRE PRODUCTEN te kijken. Voor een uitgebreidere selectie van beschikbare testkits, gelieve http://be.vwr.com te raadplegen met de zoekterm ETK.
Bestelinformatie: Some application packages are suitable for enzymology and colorimetry, opening up further applications including drinking water and brewing.
Leveringsinformatie: Geleverd met cuvetadapter, stofhoes, voedingskabel en gebruikershandleiding.