Nitril handschoenen, Semperguard® Xpert Powder-free
Leverancier: SEMPERIT TECHN PROD
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
816780633 816780635 816780637 816780639
SEMP816780633EA 39.9 EUR
SEMP816780633 SEMP816780635 SEMP816780637 SEMP816780639
Nitril handschoenen, Semperguard® Xpert Powder-free
Handschoenen
Deze nitril handschoenen voor eenmalig gebruik en complexe risico's bieden uitstekende bestendigheid tegen stoffen die de huid irriteren en chemicaliën. Geschikt voor gebruik in medische omgevingen en ook in laboratoria en bij voedselverwerking.
  • Niet-steriel, poedervrij, gestructureerde afwerking
  • Meer bestendigheid dankzij de speciale samenstelling en de grotere wanddikte
  • Vrij van ftalaten, weekmakers en allergene latexeiwitten
  • Eenvoudig aan te trekken en bijzonder huidvriendelijk dankzij het speciale afwerkingsproces
  • Blauwe signaalkleur – geschikt voor omgevingen onderworpen aan de HACCP normen
Length: 240 mm
Thickness: 0,25 mm
Certificaten: EN 455, EN 374; Cat. III; AQL 1,5
Goedgekeurd voor voedselcontact