VWR®, pluggen voor Drosophila-flesjes en -flessen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
734-2672EA 300 EUR
734-2672 734-2673 734-2875
VWR®, pluggen voor Drosophila-flesjes en -flessen
Stoppen Cellulose stoppen
Deze plugs zijn gemaakt van dicht geweven gebonden celluloseacetaat dat een uitstekende barrière biedt tegen mijtbesmetting. Ze zijn uiterst nauwkeurig vervaardigd voor een consistente pasvorm en minimale afvalproductie.
  • Verminderde verdamping waardoor voedsel langer vers blijft
  • Minimale afgifte van deeltjes vergeleken met katoen en rayon
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904