Objectglaasjes, Snowcoat®
Leverancier: LEICA HISTOLOGY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3808100GEP
LEIH3808100GEPEA 102 EUR
LEIH3808100GEP
Objectglaasjes, Snowcoat®
Object- en dekglaasjes Objectglaasjes
Deze objectglaasjes zijn ontworpen voor optimaal gebruik met xyleenresistente pennen of potloden.
  • Geslepen randen
  • Leverbaar in zes kleuren
  • Eenvoudige identificatie met kleurcodering