TRITON™ X-100
Leverancier: G Bioscienes
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
786-514EA 178 EUR
786-514
TRITON™ X-100
TRITON™ X-100
Triton® X-100 is bedoeld voor het oplosbaar maken van membraaneiwitten tijdens de isolatie van membraan-eiwitcomplexen.
MDL Nummer: MFCD00132505
CAS nummer: 9002-93-1
UN: 3082
ADR: 9,III