Petrischalen DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
217504808 217524801 217534802
SCOT217504808EA 13.1 EUR
SCOT217504808 SCOT217524801 SCOT217534802
Petrischalen DURAN®
Cultuurschalen Petrischalen
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder. With sections. Met vakverdeling. Basis met drie voetjes voor een betere stabiliteit.
Certificaten: DIN 12339