VWR®, Rekken voor centrifugeerbuisjes met conische bodem van 50 ml
Leverancier: VWR Collection
Ratings:
Avg. Ratings: 1.0 (1 Review)
Total Ratings: 1
Avg. Ratings: 1.0 out of 5
Was this review helpful? Yes No
Yes: 4 No: 4 
recherche climat / technicienne
No, I didn't recommend
Beaucoup moins pratique que les anciens vendus sous les ref : 525-0425, 252-0426, 252-0419, 252-0422, 252-0424, 252-0423, 525-0420, 252-0421, 252-0427, plus encombrant en largeur et en longueur d'ou un perte de place, moins facile de sortir tubes d'une seule main quand ils sont calés dans leur emplacement.
525-0627EA 15.4 EUR
525-0627 525-0628 525-0626 525-0621 525-0622 525-0623 525-0624 525-0625
VWR®, Rekken voor centrifugeerbuisjes met conische bodem van 50 ml
Rekken Tube Racks
PP.
  • Autoclaveerbaar bij 121 °C en invriesbaar tot −80 °C
  • Aan één uiteinde hoekig om gemakkelijk te stapelen en te hanteren
  • DNase-/RNase-vrij en niet-pyrogeen
  • Tijdens het invriesproces is het beter om een plastic rek te gebruiken
  • Tijdens het centrifugeren op hoge snelheid is het beter om geschikte rotoradapters te gebruiken
Geschikt voor VWR® centrifugeerbuisjes met conische bodem. Elke well heeft een identificatienummer (1 - 25).
Gesteriliseerd door bestraling met elektronenstralen.
Bestelinformatie: Dozen met rekken in een kleurenassortiment bevatten één blauw, één groen, één oranje, één rood en één geel rek per doos.
Verpakking: 5 rekken per zak. Voor grotere bestellingen: 5 rekken/zak en 10 zakken per karton.