Chemisch bestendige handschoenen, AlphaTec®
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
09-022/10 09-430/10 09-922/10 09-928/10 09-924/10
112-6186EA 49.9 EUR
112-6186 112-0268 ANSE09-922/10 ANSE09-928/10 112-3315
Chemisch bestendige handschoenen, AlphaTec®
Handschoenen
Deze katoenen jersey kaphandschoenen met neopreen coating van de hoogste kwaliteit bieden bescherming tegen mechanische gevaren en tegen een breed gamma van oliën, zuren, bijtende producten, alcoholen en talrijke solventen.
  • Speciale hoog-laag geïsoleerde kaphandschoen met gewatteerde katoenen voering voor gebruik bij zowel hoge als lage temperaturen
  • Geschikt voor kortstondig gebruik in hete vloeistoffen tot 180 °C en in koude temperaturen tot −25 °C
  • De comfortabele anatomische handschoenvorm verbetert de beweeglijkheid en vermindert de handvermoeidheid
Ideaal voor mensen die werken met petrochemicaliën, oliën en chemicaliën, vooral bijtende producten en solventen. Ook geschikt voor gebruik in de metaalproductie, -raffinage en -beplating.
Colour: Black
EN 374 (AKL), EN 388 (3121); Cat. III; AQL 1,5
Caution: Do not use glove 09-022 in applications above 180 °C.
Certificaten: Cat. III; AQL 1,5.
Opgelet: Gebruik handschoen 09-022 niet bij toepassingen boven 180 °C.