Baden en circulatiethermostaten, kunststof baden, IKA®
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
8035000 8035300 8035400 8034900
IKAA8035000EA 2490 EUR
IKAA8035000 IKAA8035300 IKAA8035400 IKAA8034900
Baden en circulatiethermostaten, kunststof baden, IKA®
Circulatiethermostaten Open circulatiesystemen Baden met afneembare circulatiethermostaat
De ICC compact inhangcirculatiethermostaten kunnen eenvoudig aan waterbaden van verschillende volumes gekoppeld worden. Ze zijn ontworpen voor gebruik met vloeistoffen tot 150 °C. Door het handige handvat en het compacte ontwerp is de thermostaat eenvoudig te gebruiken en te transporteren. Een budgetvriendelijke en aantrekkelijke oplossing voor basistoepassingen zoals monsters op temperatuur houden en glaswerk verwarmen.
  • Instelbaar veiligheidscircuit
  • Schakel met één toets over van interne naar externe temperatuur (enkel control model)
  • Optische en akoestische waarschuwing, bv. voor oververhitting
  • Krachtige druk-/zuigpomp