VWR®, kalibratiegewichtsets, klasse M1
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
611-1854EA 39.8 EUR
611-1854
VWR®, kalibratiegewichtsets, klasse M1
Gewichten Kalibratiegewichten
  • 10 g gewicht is een roestvrijstalen knopgewicht
  • 50 g gewicht is een roestvrijstalen knopgewicht
  • 100 g gewicht is een vernikkeld messing knopgewicht
Leveringsinformatie: De gewichten worden geleverd in een zak.