1536-wells microplaten, cyclisch olefine copolymeer (COC), Corning®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4567 4570 4566
CORN4567EA 1713.04 EUR
CORN4567 CORN4570 CORN4566
1536-wells microplaten, cyclisch olefine copolymeer (COC), Corning®
Microplaten HTS-microplaten
Cyclisch olefine copolymeer (COC). De superieure vlakheid van de platen minimaliseert de variabiliteit bij een plaat en tussen verschillende platen De platen met barcode worden geleverd met verhoogde wellbodems voor hogere gevoeligheid.
  • Uitstekend signaaldynamisch bereik dankzij de lage achtergrondfluorescentie en verbeterde signaalsterkte
  • Geen logo of opschrift voor betere warmtesealing en eenvoudige vloeistofbehandeling
  • Werkvolume tot 10 µl
  • De wells met vlakke bodem zijn compatibel met automatische dispensers