Zaksluitingen met schepje/lepel, WeLoc® Scoop
Leverancier: WELOC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
S421100150404 S421500550404 S422201100404 S42320250040
312-0115EA 49.1 EUR
312-0115 312-0116 312-0117 312-0118
Zaksluitingen met schepje/lepel, WeLoc® Scoop
Klemmen Klemmen voor algemeen gebruik
Deze afdichtingsclips beschikken over een ingebouwd maatschepje/-lepel. Ze zijn handig voor vele soorten toepassingen in de huishoudelijke, medische en industriële sector waarbij zowel afdichting als een maatinstrument vereist is. De clips zijn gemaakt van hoogwaardig polyamide 6.6 van DuPont® en daardoor ideaal voor gebruik in veeleisende farmaceutische en laboratoriumomgevingen.
  • Door gedeeltelijk gebruikte zakken met ingrediënten opnieuw af te sluiten, wordt het risico op kruisbesmetting verlaagd
  • Minder risico op lekkage of ongelukken
  • Vervaardigd van stevig en duurzaam materiaal
  • Vervaardigd in Zweden onder strenge hygiëne-omstandigheden
  • Clips kunnen worden gesteriliseerd in een autoclaaf, met EtO of gammasystemen voordat ze opnieuw worden gebruikt