Natriumthiosufaat, watervrij ≥98.0%, granular, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3953-01EA 78.7 EUR
3953-01 3953-09
Natriumthiosufaat, watervrij ≥98.0%, granular, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Natriumthiosufaat
Formule: Na₂S₂O₃
Kookpunt: 100 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 48 °C
Dichtheid: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003499
CAS nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Order Now
Specification Test Results
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 98.0 %
Assay (Na₂S₂O₃) ≥98.0 %
Insoluble Matter ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Sulfide (S) ≤1 ppm