VWR®, Centrifugebuizen, metaalvrij, met schroefdop
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
525-0629EA 76 EUR
525-0629 525-0630 525-0631 525-0632
VWR®, Centrifugebuizen, metaalvrij, met schroefdop
Buisjes Centrifugebuisjes
PP, hoogwaardige gammabestendigheid, conisch, met HDPE platte kap.
  • Gemakkelijk afleesbare zwarte schaalverdelingen zijn nauwkeurig tot ±2%, in stappen van 0,5 ml (15 ml) of 2,5 ml (50 ml)
  • Met een groot onuitwisbaar matwit bedrukt schrijfvlak
  • Zowel de schaalverdeling als de schrijfvlakken zijn chloroformbestendig
  • Gegraveerde schaalverdeling op de conische bodem van elke buis
  • Autoclaveerbaar bij +121 °C en invriesbaar tot −80 °C
  • Waterdicht
  • Duurzaam ontwerp op basis van nieuwe harsen
  • Tijdens het invriesproces is het beter om een plastic rek te gebruiken