Industriële handschoenen, AlphaTec® 23-202
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
23-202/10 23-202/8 23-202/9
ANSE23-202/10EA 92.1 EUR
ANSE23-202/10 ANSE23-202/8 ANSE23-202/9
Industriële handschoenen, AlphaTec® 23-202
Handschoenen
Deze PVC-gecoate handschoenen met naadloze polar acryl voering biedt bescherming tegen chemicaliën en vloeistoffen en een goede beweeglijkheid bij lage temperaturen.
  • Gestructureerde gezandstraalde afwerking op de handschoen en een gladde afwerking op de manchet
  • Ontworpen voor bescherming bij temperaturen tot −30 °C
  • Onmiddellijk warmtegevoel bij het dragen van de handschoen
  • Goede grip bij de hantering van zowel gladde als natte materialen
  • De zachte geïntegreerde PVC-coating biedt chemische bestendigheid
Ze zijn ideaal voor buitentoepassingen waaronder de hantering van chemicaliën.
Gauge: 13
Colour: Blue
EN 388 (4121), EN 374, EN 421, EN 511 (021); Cat. III; AQL 1,5 Food contact approved
Certificaten: EN 388:2016 (3121B), EN ISO 374-1 Type B (KLT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 511 (021); Cat. III
Goedgekeurd voor voedselcontact