VWR® INCU-Line®IL 23R, Digitale gekoelde incubator
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® INCU-Line®
390-0881EA 1740 EUR
390-0881
VWR® INCU-Line®IL 23R, Digitale gekoelde incubator
Incubatoren Gekoelde incubatoren
De IL 23R digitale, gekoelde incubator met Peltier technologie biedt een economische en ruimtebesparende oplossing voor microbiologische toepassingen onder kamertemperatuur. De temperatuur is vrij instelbaar in stappen van 0,1 °C van 10 °C onder kamertemperatuur tot een maximumtemperatuur van 50 °C. Het ingebouwde Peltier-element heeft een laag energieverbruik en zorgt voor temperatuurstabiliteit en -uniformiteit over het gehele temperatuurbereik. Het transparante venster van Plexiglas® zorgt voor een volledige zichtbaarheid van de monsters in de incubator. De behuizing is geheel vervaardigd van zacht staal met epoxycoating.
  • Compact
  • Digitale PID-regeling met PT100-sensor en LED-display, de temperatuurregeling kan worden aangepast met een gecertificeerd meetinstrument voor referentietemperatuur
  • Uitstekende temperatuurstabiliteit
  • Laag energieverbruik, slechts 80 W
  • Gebruiksvriendelijk, veilig en betrouwbaar
Leveringsinformatie: IL 23R wordt geleverd met twee geperforeerde roestvrijstalen legplaten en een testcertificaat (data gemeten bij 37 °C).
Opgelet: * Gemeten bij een lege kamer.