Nitril handschoenen, TouchNTuff® 93-300
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
93-300/6.5-7_U 93-300/9.5-10U 93-300/8.5-9_U 93-300/7.5-8_U
112-6295EA 0 EUR
112-6295 112-6298 112-6297 112-6296
Nitril handschoenen, TouchNTuff® 93-300
Handschoenen
Deze handschoenen zorgen voor een zeer hoge bescherming tegen een breed gamma van chemicaliën.
  • Niet-steriel, poedervrij, gestructureerde vingertoppen
  • Bieden een perforatiebestendigheid drie keer hoger dan standaard latex handschoen
  • Zorgen voor een hoge mate van draagcomfort en meer bescherming voor de onderarm (langere manchet)
  • Bevat geen natuurrubberlatexproteïnen: Geschikt voor gebruikers die gevoelig zijn aan latex (Type I)
  • Rolranden om de handschoenen eenvoudiger aan te trekken
Ideaal voor gebruik in filterprocessen, bij het inspuiten van vaccins, analytische metingen, pelletiseren en tabletproductie.
Thickness: 0,135 ±0,015 mm (palm, single wall)
Colour: Green
EN 421, EN 374-2, Cat. III; AQL 1.5
Certificaten: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL 1,5. Goedgekeurd voor voedselcontact.
Verpakking: 50 handschoenen vacuümverpakt in een onbedrukte polyester zak, twee zakken van 50 handschoenen per grote polyester zak. Alle verpakking en labeling wordt bedrukt met IPA-bestendige inkt. De handschoenen zijn dubbel verpakt voor een superieure verontreinigingscontrole. Verpakt in een cleanroom Klasse 5.