VWR® Cleanroom-kledingsets
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-7875EA 397 EUR
113-7875 113-7876 113-7877 113-7878 113-7879 113-7880
VWR® Cleanroom-kledingsets
Wegwerpkleding
Deze kledingset voor eenmalig gebruik bestaat uit een overall, capuchon, laarsovertrekken en mouwbeschermers, allemaal gemaakt van ademend SMS-materiaal.
  • Overall met kraag, raglanmouwen, tweewegritssluiting en duimlus (latexvrij)
  • Algemene kenmerken zijn onder meer gebonden naden en elastische polsen, enkels en rug voor een strakkere pasvorm en gemakkelijker aantrekken
  • De overall is opgevouwen en heeft een kliksluiting op de armen en benen om het aseptisch aantrekken te vergemakkelijken
  • Laarzenovertrekken met antislip PU-zool
  • Lage deeltjesuitstoot
  • Kledingstukken zijn gammasteriliseerd tot SAL 10⁻⁶
Deze steriele kledingstukken zijn ideaal voor gebruik in cleanroomproductie en onderzoek. Geschikt voor gebruik in cleanroomomgevingen van ISO-klasse 5 + 6.
Colour: White
Gewicht: 60 g
Lengte van de mouwbeschermers: 43 cm
Lengte van de kofferbakhoezen: 42 tot 44 cm (afhankelijk van maat)
Niveau I volgens IEST-RP-CC003.3
Certificaten: Type 5/6; Cat. III
Verpakking: Afzonderlijk dubbel verpakt in eenvoudig af te scheuren zakken. 20 complete sets per zak.