Microcentrifuges, mySPIN™
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
75004061 75004081
521-2155EA 435 EUR
521-2155 521-2156
Microcentrifuges, mySPIN™
Centrifuge Microcentrifuges
De mySPIN™-centrifuges zijn beschikbaar in een versie met 6 plaatsen met vaste snelheid en een versie met 12 plaatsen met variabele snelheidsinstelling. Beide modellen hebben een ergonomisch ontwerp en compacte afmetingen.
  • Stille werking, trillingsarm
  • Gereedschapsvrij systeem voor een snelle vervanging van de rotor
  • MySPIN™ 6-apparaat met palmvormig deksel voor links- of rechtshandige gebruikers; apparaat werkt alleen wanneer het deksel gesloten is
  • MySPIN™ 12 met onbalansbeveiliging/kantelbeveiliging, beeldscherm met achtergrondverlichting (kan worden
More Product Information
Order Now
Specificaties
Model mySPIN™ 6 mySPIN™ 12
Environmentally Preferable
Inhoud 6×2 ml 12×2 ml
Max. toerental 6000 min⁻¹ 12500 min⁻¹
Max. rcf 2000 ×g 9800 ×g
Refrigerated No No
Temperatuur Ambient temperature Ambient temperature
Tijdschakelaar -
Geluidsniveau 51 - 53 dB(A) 51 - 53 dB(A)
Spanning 110/240 V 115 V
Afmetingen 4,1×5x 6"(10,4×12,8×15,3 cm) 4,4×6,7×8"(11,4×17,1×20,3 cm)
W×D×H 128×153×104 mm 171×203×114 mm
Weight 0,74 kg 1,41 kg