Cleanroom-vloerbedekking, b'mat
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
115-1822EA 1480 EUR
115-1822 115-2466 BASABMATFLOORGYROL BASABMATFLOORBL154
Cleanroom-vloerbedekking, b'mat
Vloermatten Permanente vloermatten
B'mat-ontsmettingsvloeren gebruiken een gepatenteerd polymeer om meer dan 98% van de deeltjes op voet en wielen aan te trekken en vast te houden. Deeltjes worden van nature aangetrokken door het vloeroppervlak en worden alleen vrijgegeven door nat reinigen. Deze vloer moet op de vloer worden gelijmd, wat zorgt voor een perfecte grip en maximale levensduur. Ideale oplossing voor verontreinigingsbeheersing in kleedzones, in materiaalinvoerzones en in cleanrooms.
  • Om de volledige doeltreffendheid te herstellen, is het voldoende te reinigen met een mop, nat na te spoelen en te laten opdrogen
  • Het lage profiel (2,5 mm dik) en de afgeschuinde randen van pvc aan alle kanten voorkomen struikelen en zorgen ervoor dat karretjes moeiteloos kunnen worden verreden
  • Uitzonderlijk goede gewichtsbestandheid: niet alleen ideaal voor voetenwerk, maar ook voor zware lift- of steekwagentjes
  • Basiseigenschappen van het polymeer: antibacterieel, ESD, geen gasverspreiding, chemicaliënbestendig
Wrijvingscoëfficiënt: 2,02 (ASTM C1028), 4,05 (Tortus)
Belastbaarheid: 84 kg/cm²
Hittebestendigheid: gebruik tussen 0 en 50 °C
Soortelijke weerstand oppervlakte: 108 Ω/cm²
Kleur: blauw