Titratieapparaten, automatisch, TitraLab® AT1000
Leverancier: Hach
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
AT1102.82 AT1102.98 AT1112.82 AT1112.98 AT1122.82 AT1122.98 AT1222.82 AT1222.98
661-0204EA 1972 EUR
661-0204 661-0199 661-0205 661-0200 661-0206 661-0201 661-0207 661-0202
Titratieapparaten, automatisch, TitraLab® AT1000
Titratieapparaten
Deze automatische titratieapparaten bieden betrouwbare resultaten zonder gecompliceerde analyse. Ze maken gebruik van toepassingsspecifieke kits om iedereen in staat te stellen om snel en eenvoudig een test op te stellen en uit te voeren. Ideaal voor drinkwater, afvalwater, voedingsmiddelen en dranken en in de petrochemische industrie.
  • Types titratie: potentiometrisch (spanningsloos en opgelegde spanning), amperometrisch, colorimetrisch
  • Uitbannen van operatorinterpretatie en handmatige processen om snel te zorgen voor nauwkeurige en reproduceerbare resultaten
  • Voorgeprogrammeerde titratiemethoden detecteren eindpunten en maken een einde aan handmatige berekeningen
  • Met 1 of 2 spuiten, en 0, 1 of 2 geïntegreerde peristaltische pompen (afhankelijk van het model)
  • Voor gebruik met analoge, fotocolorimetrische of MTC IntelliCAL-elektroden ('Plug & Play' digitaal)
  • USB-poort voor het aansluiten van het instrument op een printer, muis, toetsenbord of USB-hub
Maximum aantal toepassingen: 5 (AT1102/AT1112/AT1122) of 10 (AT1222)
Bestelinformatie: geleverd met buishouder (één voor elke op het instrument beschikbare spuitpositie), drie sensoropslagbuisjes en voeding.
Toepassingspakketten moeten afzonderlijk worden besteld. Afhankelijk van de toepassing omvatten de verpakkingen: bekers (10×50 ml en 10×150 ml), buis met anti-diffusietip (indien nodig voor de toepassing), 2 conische adapters, 10 magnetische roerstaven, adapter sensoren (niet inbegrepen in alle verpakkingen), sensor (type en aantal is afhankelijk van de toepassing), houderring voor spuit (1 voor elke spuit), spuit (afhankelijk van het model), USB met instellingen voor de specifieke toepassing, glazen flessen (niet inbegrepen in alle verpakkingen), flesdoppen (2×GL 45 en 1×GL 25) en 3 houders voor droogmiddel.