Lepels voor monstername, LaboPlast
Leverancier: BURKLE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5378-0011 5378-0012
231-0513EA 42.2 EUR
231-0513 231-0514
Lepels voor monstername, LaboPlast
Lepels
PS, wit. Deze lepels voor eenmalig gebruik zijn ideaal voor de monstername poeders, korrels en pasta's.
  • Beschikbaar met een capaciteit van 2,5 ml (vergelijkbaar met een theelepel) en 10 ml (vergelijkbaar met een eetlepel)
  • Productie, montage en verpakking volgens ISO cleanroom Klasse 7
  • In overeenstemming met de EU richtlijn voor voeding en FDA-richtlijnen
  • Individueel verpakt