Spatels, LaboPlast/SteriPlast
Leverancier: BURKLE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5378-1009 5378-1010 5378-0009 5378-0010
231-0523EA 18.3 EUR
231-0523 231-0524 231-0511 231-0512
Spatels, LaboPlast/SteriPlast
Spatels
PS, wit. Deze spatels voor eenmalig gebruik zijn ideaal voor de monstername van poeders, korrels en pasta's.
  • Lange, ergonomische en stevige handgreep
  • Het puntige mesje perforeert eenvoudig papier en kunststof zakken
  • Beschikbaar als niet-steriel (LaboPlast Bio) of gesteriliseerd met gammastraling (SteriPlast Bio)
  • Productie, montage en verpakking volgens ISO cleanroom Klasse 7
  • In overeenstemming met de EU richtlijn voor voeding en FDA-richtlijnen
De spatels zijn optioneel beschikbaar met deksel om het monster steriel en contaminatievrij te houden.