Scheppen voor monstername, LaboPlast Bio/SteriPlast Bio
Leverancier: BURKLE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5379-0003 5379-1001 5379-1003 5379-1005 5379-1007 5379-0001 5379-0005 5379-0007
231-0528EA 22.2 EUR
231-0528 231-0534 231-0535 231-0536 231-0537 231-0527 231-0529 231-0530
Scheppen voor monstername, LaboPlast Bio/SteriPlast Bio
Scheppen
Deze scheppen voor eenmalig gebruik worden gemaakt van biokunststof "Green PE", dat geheel wordt vervaardigd van hernieuwbare hulpbronnen. Ze zijn ideaal voor monstername van poeder, korrels en pasta's.
  • "Green PE" is 100% recyclebaar, gemaakt zonder fossiele grondstoffen
  • Niet-steriel (LaboPlast Bio) leverbaar of leverbaar na sterilisatie met gammastraling (SteriPlast Bio)
  • Geproduceerd in een cleanroom
  • Afzonderlijk verpakt